Merck
全部照片(3)
文件
T5441
Sigma-Aldrich
三羟甲基甲胺基丙磺酸 钠盐
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99%
同義詞:
N-[三(羟甲基)甲基]-3-氨基丙磺酸 钠-钾盐, [(2-羟基-1,1-二(羟甲基)乙基)氨基]-1-丙磺酸 钠-钾盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H16NNaO6S
CAS號碼:
分子量::
265.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
等級
BioPerformance Certified
for molecular biology
化驗
≥99%
形狀
crystalline powder
技術
cell culture | mammalian: suitable
雜質
endotoxin and bioburden, tested
≤1% water
有用的pH值範圍
7.7-9.1
pKa (25 °C)
8.4
溶解度
water: 0.33 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
應用
diagnostic assay manufacturing
異物活動
DNase, RNase, protease, none detected
SMILES 字串
[Na+].OCC(CO)(CO)NCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO6S.Na/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14;/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
FEGYIWVHCSRXCG-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3