Key Documents
T5395
Sigma-Aldrich
3-[N-三(羟甲基)甲胺]-2-羟基丙磺酸 钠盐
同義詞:
3-三羟甲基甲胺-2-羟基丙磺酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C7H16NO7SNa
CAS號碼:
分子量::
281.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161700
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥99% H2SO4 basis (titration)
形狀
powder or crystals
有用的pH值範圍
7.0-8.2
pKa (25 °C)
7.6
溶解度
water: 0.333 g/mL, clear to slightly hazy, colorless
應用
diagnostic assay manufacturing
SMILES 字串
[Na+].OCC(CO)(CO)NCC(O)CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C7H17NO7S.Na/c9-3-7(4-10,5-11)8-1-6(12)2-16(13,14)15;/h6,8-12H,1-5H2,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
XRADYQRMWVBZEH-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3