生物源
human milk
化驗
≥90% (HPLC)
形狀
solid
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1OC(OC2C(O)C(O)C(CO)OC2OC3C(NC(C)=O)C(OC(CO)C3OC4OC(C)C(O)C(O)C4O)OC5C(O)C(COC6OC(CO)C(OC7OC(CO)C(O)C(O)C7O)C(OC8OC(C)C(O)C(O)C8O)C6NC(C)=O)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C5O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C58H98N2O43/c1-13-27(71)34(78)39(83)53(89-13)98-46-23(11-66)95-52(26(60-17(5)68)48(46)101-58-50(38(82)32(76)21(9-64)93-58)103-55-41(85)36(80)29(73)15(3)91-55)102-49-33(77)24(96-57(43(49)87)97-44(19(70)7-62)30(74)18(69)6-61)12-88-51-25(59-16(4)67)47(100-54-40(84)35(79)28(72)14(2)90-54)45(22(10-65)94-51)99-56-42(86)37(81)31(75)20(8-63)92-56/h6,13-15,18-58,62-66,69-87H,7-12H2,1-5H3,(H,59,67)(H,60,68)
InChI 密鑰
YOTBLRKYLWEPOA-UHFFFAOYSA-N
其他說明
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3