文件
T4813
Sigma-Aldrich
Thymidine-(methyl-3H)
≥95% radiochemical purity basis (HPLC), extent of labeling: 20-25 Ci/mmol, aqueous ethanol solution
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H14N2O5
CAS號碼:
分子量::
242.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥95% radiochemical purity basis (HPLC)
形狀
aqueous ethanol solution
標籤範圍
20-25 Ci/mmol
質量偏移
M+6
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[3H]C([3H])([3H])C1=CN([C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2)C(=O)NC1=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
Combi-vial
外觀
Aqueous solution containing 2% ethanol