重要文件
T4805
Sigma-Aldrich
Anti-Thrombopoietin antibody produced in goat
IgG fraction of antiserum, lyophilized powder
同義詞:
Anti-TPO
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51111800
生物源
goat
共軛
unconjugated
抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
lyophilized powder
物種活性
human
技術
indirect ELISA: suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
UniProt登錄號
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... THPO(7066)
免疫原
recombinant human TPO.
外觀
Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in phosphate buffered saline
準備報告
Purified using protein G affinity chromatography.
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)