重要文件
T4781
Sigma-Aldrich
1,4,7-三氮杂环壬烷
~97%
同義詞:
三乙基烯三胺, 八氢-1H-1,4,7-三偶氮宁
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6H15N3
CAS號碼:
分子量::
129.20
Beilstein:
773877
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12350000
化驗
~97%
bp
110-130 °C/7 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
InChI 密鑰
ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
有可能应用于具有高阳离子结合选择性的络合滴定。
取代透過
產品號碼
描述
訂價
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)