化驗
~95%
mp
97-99 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C[C@@H](S)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H46S/c1-18(2)7-6-8-19(3)23-11-12-24-22-10-9-20-17-21(28)13-15-26(20,4)25(22)14-16-27(23,24)5/h9,18-19,21-25,28H,6-8,10-17H2,1-5H3/t19-,21+,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
InChI 密鑰
QGVQZRDQPDLHHV-DPAQBDIFSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
Sealed ampule.
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3