文件
T2786
Sigma-Aldrich
钨硅酸 水合物
同義詞:
硅钨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H4[Si(W3O10)4] · xH2O
CAS號碼:
分子量::
2878.17 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352301
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
溶解度
water: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES 字串
O.O[Si](O)(O)O.O=[W]1(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O1.O=[W]2(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O2.O=[W]3(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O3.O=[W]4(=O)O[W](=O)(=O)O[W](=O)(=O)O4
InChI
1S/H4O4Si.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h1-4H;1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
InChI 密鑰
ACTPFSYIGLFGLY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
钨硅酸水合物是酯化、氧化和其它化学反应中广泛使用的催化剂。
應用
用于以下反应的反应物:
  • 制备硅钨酸盐丁基甲基咪唑溴离子液体杂化材料
  • 作为光催化剂,用于SnII取代的Keggin型多金属氧酸盐的合成
  • 硅钨酸/有机改性硅烷质子传导膜的制备
  • 利用Keggin阴离子制备电荷转移化合物
  • 用于二甲苯催化液相氧化的催化剂的制备
钨硅酸可用作以下反应的反应物:
  • 制备硅钨酸盐丁基甲基咪唑溴离子液体杂化材料。
  • 作为光催化剂用于合成Sn(II)-取代的Keggin型多金属氧酸盐。
  • 制备硅钨酸/有机改性硅烷质子传导膜。
  • 与Keggin阴离子一起,用于制备电荷转移化合物。
  • 制备催化剂,用于二甲苯的催化液相氧化。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Heterogenization of a Tungstosilicic Acid Catalyst for Esterification of Bio-Oil Model Compound
P Prasertpong, et al.
Catalysts, 13, 38-38 (2023)
Synthesis of proton conducting tungstosilicate mesoporous materials and polymer composite membranes.
Feng F, et al.
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 81(1-3), 217-234 (2005)
Silicotungstic acid supported zirconia: An effective catalyst for esterification reaction
KM Parida, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 275, 77-83 (2007)
Catalytic liquid phase oxidation of p-xylene using transition metal substituted polyoxometalates.
Alekar N A, et al.
Indian Journal of Chemistry, 39A, 439-441 (2000)
Synthesis, properties and photochromism of novel charge transfer compounds with Keggin anions and protonated 2, 2?-biquinoline.
Gamelas J A, et al.
Polyhedron, 21(25-26), 2537-2545 (2002)