文件
T1411
Sigma-Aldrich
Nε-p-Tosyl-L-lysine ethyl ester hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H24N2O4S · HCl
CAS號碼:
分子量::
364.89
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl.CCOC(=O)C(N)CCCCNS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C15H24N2O4S.ClH/c1-3-21-15(18)14(16)6-4-5-11-17-22(19,20)13-9-7-12(2)8-10-13;/h7-10,14,17H,3-6,11,16H2,1-2H3;1H
InChI 密鑰
PANCUSOLRKZFFN-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3