重要文件
T0788
Sigma-Aldrich
2,3,4,6-Tetra-O-methyl-D-mannose
≥95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C10H20O6
CAS號碼:
分子量::
236.26
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
≥95%
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C10H20O6/c1-13-6-7(12)9(15-3)10(16-4)8(5-11)14-2/h5,7-10,12H,6H2,1-4H3
InChI 密鑰
LMWNQPUYOLOJQP-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)