重要文件
T0674
Sigma-Aldrich
4-Thiouridine 5′-diphosphate ammonium salt
≥65%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H14N2O11P2S
CAS號碼:
分子量::
420.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
濃度
≥65%
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
N.OC1C(O)C(OC1COP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=CC(=S)NC2=O