Key Documents
SRP6045
Sigma-Aldrich
葡萄糖激酶 来源于人类肝脏
recombinant, expressed in E. coli, ≥77% (SDS-PAGE)
同義詞:
己糖激酶, 己糖激酶,肝脏, 肝葡萄糖激酶
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
NACRES:
NA.32
生物源
human liver
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥77% (SDS-PAGE)
形狀
liquid
分子量
53.4 kDa
包裝
pkg of 10 μg
濃度
~1 mg/mL
雜質
Endotoxin, tested
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... GCK(2645)
一般說明
编码葡萄糖激酶(GCK)的基因可选地剪接,产生三种不同形式的酶;一个存在于胰腺中,一个存在于肝脏中。该酶以单体形式表达,并具有一个葡萄糖结合位点。编码 GCK 的基因位于人染色体 7 上。重组人肝葡萄糖激酶(货号 NP_277042)具有 C 末端 FLAG 标签,并具有 474 个氨基酸残基。
生化/生理作用
葡萄糖被葡糖激酶磷酸化为葡萄糖-6-磷酸。葡萄糖激酶(GCK)的主要功能是调节碳水化合物的代谢。该酶触发胰腺细胞中胰岛素的释放。它可用于包括酶动力学、活化剂筛选和激酶选择性的研究。编码该蛋白质的基因的突变与罕见的糖尿病形式有关,并且该蛋白质也可能在 2 型糖尿病中起作用。
單位定義
一个单位的酶是指 30℃ 下将 1pmol NADP 转化为 NADPH 的酶量。测定条件:25mM HEPES,pH 7.5,2 mM MgCl2,1.0 mM DTT,0.5 mM NADP,2 mM ATP,25 mM 葡萄糖,100 μg/ml BSA,20 单位/ml 葡萄糖6-磷酸脱氢酶和 10nM 人肝葡萄糖激酶,在 30℃ 下保持 30 分钟。
外觀
50 mM 磷酸钾 pH 7.4,50 mM 氯化钠,0.5 mM DTT,0.5 mM EDTA 和 2.5% 甘油。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Laura Dean and Jo McEntyre
The Genetic Landscape of Diabetes (2004)
Dual allosteric activation mechanisms in monomeric human glucokinase.
Whittington AC
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 112(37), 11553-11558 (2015)
Magdiel Salgado et al.
PloS one, 9(4), e94035-e94035 (2014-04-18)
Glucokinase (GK), the hexokinase involved in glucose sensing in pancreatic β cells, is also expressed in hypothalamic tanycytes, which cover the ventricular walls of the basal hypothalamus and are implicated in an indirect control of neuronal activity by glucose. Previously