Key Documents
SRP4695
Sigma-Aldrich
ApoA-1 来源于大鼠
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC)
同義詞:
APOA1, Apo-AI, MGC117399, 载脂蛋白 A-I
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
生物源
rat
重組細胞
expressed in E. coli
化驗
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
分子量
~27.4 kDa
包裝
pkg of 100 μg
儲存條件
avoid repeated freeze/thaw cycles
雜質
endotoxin, tested
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
ApoA-I是一种在肝脏和肠中产生并作为新生高密度脂蛋白(HDL)颗粒主要成分而被分泌的29.0 kDa蛋白。仅在HDL中发现的ApoA-I具有捕获和溶解游离胆固醇的独特能力。该apoA-I功能可使HDL去除多余的外周胆固醇并将其返回至肝脏进行再循环和排泄。这个称为胆固醇逆向转运的过程被认为可以抑制动脉粥样硬化。因此,HDL也被称为“好胆固醇”。最近,已通过采用重组形式的apoA-I天然变异体(称为apoA-I Milano)对急性冠脉综合征患者中的apoA-I治疗潜力进行了评估。重组型正常apoA-I的可用性应有助于进一步研究apoA-I在预防动脉粥样硬化性血管疾病中的潜在用途。重组型大鼠ApoA-1是一种27.4 kDa的蛋白质,具有235个氨基酸残基。
外觀
无菌过滤并不含添加剂的冻干品。
準備報告
打开样品瓶之前需离心。避免反复冻融。
重構
在水中重悬至浓度为 0.1-1.0 mg/mL。然后可使用其他水性缓冲液稀释该溶液并储存在4 °C一周或–20 °C用于进一步使用。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3