一般說明
IL-2(白细胞介素 2)是一种强大的免疫调节淋巴因子,由 T 细胞在响应抗原或有丝分裂刺激时产生。它是一种 I 型细胞因子。该基因定位于人类染色体4q27。重组人 IL-2 是一种 15.5kDa 的蛋白质,含有 134 个氨基酸残基,包括一个链内二硫键。
應用
- 人IL-2(白细胞介素2)已被用于使用基于4-氟-3-硝基苯基接枝的金电极的平台检测IL-2。
- 已用于产生肿瘤特异性细胞毒性 T 淋巴细胞。
- 已用于 T 淋巴细胞的增殖。
生化/生理作用
IL-2/IL-2R(白细胞介素 2/IL-2 受体)信号传导是 T 细胞增殖和免疫反应所需其它基本功能所必需的。IL-2 刺激 B 细胞、NK(自然杀伤)细胞、淋巴因子激活的杀伤细胞、单核细胞、巨噬细胞和少突细胞的生长和分化。它与儿童复发性口腔溃疡和哮喘以及肺炎支原体感染有关。小鼠体内缺乏 IL2 会导致致命的淋巴细胞增生性炎症疾病(IL-2 缺乏综合征)。 IL-2 信号传导涉及三个途径:磷酸肌醇 3-激酶 (PI3-K)/AKT、Ras-MAPK(丝裂原活化蛋白激酶)和 JAK-STAT(Janus 激酶 - 信号转导和转录激活因子)途径。
序列
MAPTSSSTKK TQLQLEHLLL DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTFKFYMPKK ATELKHLQCL EEELKPLEEV LNLAQSKNFH LRPRDLISNI NVIVLELKGS ETTFMCEYAD ETATIVEFLN RWITFAQSII STLT
外觀
冻干品,无添加剂。
重構
用100 mM乙酸溶液将瓶中内容物复溶至浓度0.1-1.0 mg/mL。可以使用其它水性缓冲液稀释该溶液,2-8 °C下可存放1周。若需延长储存时间,可将溶液分装并冷冻。复溶前建议先离心瓶子。
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
The common gamma-chain cytokines IL-2, IL-7, IL-15, and IL-21 induce the expression of programmed death-1 and its ligands.
Journal of Immunology, 181, 6738-6746 (2008)
4-Fluoro-3-nitrophenyl grafted gold electrode based platform for label free electrochemical detection of interleukin-2 protein.
Biosensors And Bioelectronics, 61, 260-265 (2014)
Prostaglandin E2 (PGE2)-dependent suppression of interleukin alpha (IL-2) production in patients with major trauma.
The Journal of Trauma, 27, 837-848 (1987)
A mechanism of hypoxia-mediated escape from adaptive immunity in cancer cells.
Cancer Research, 74, 665-674 (2014)
Interleukin-2 augments natural killer cell activity.
Nature, 291, 335-338 (1981)
文章
Discover answers to your frequently asked questions about animal component-free, xenobiotic-free, and chemically defined media and reagents for cell culture.
條款
用於測量細胞活力和細胞毒性的 WST-1 分析協議,包括製備說明、應用、常見問題和故障排除。
WST-1 assay protocol for cell viability and cytotoxicity measurements with preparation instructions, applications, FAQs, and troubleshooting.