重要文件
SML3822
Sigma-Aldrich
SA-15-P
≥98% (HPLC)
同義詞:
N-[4-[2-[2,5-Dimethyl-1-(phenylmethyl)-1H-pyrrol-3-yl]-2-oxoethoxy]phenyl]-2-furancarboxamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H24N2O4
CAS號碼:
分子量::
428.48
分類程式碼代碼:
51111800
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.21
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
LAG-3 (CD223) inhibitor that blocks LAG-3 interactions with both major histocompatibility complex class II (MHCII) and fibrinogen-like protein 1 (FGL1).
SA-15-P is a LAG-3 (CD223) inhibitor that blocks LAG-3 interactions with both major histocompatibility complex class II and fibrinogen-like protein 1 by cell-free (MHCII IC50 = 4.21 μM & FGL1 IC50 = 6.52 μM) and cell-based binding assays (IC50 ~15 μM against 150 ng/mL or 1.5 nM FGL1-hFc binding to stable LAG-3-expressing CHO-K1 cell line).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Discovery of First-in-Class Small Molecule Inhibitors of Lymphocyte Activation Gene 3 (LAG-3)
ACS Medicinal Chemistry Letters, 14(5), 629-635 (2023)