SML3534
Laninamivir octanoate
≥98% (HPLC)
同義詞:
3-(O)-octanoyl R 125489, 3-(O)-octanoyl R-125489, 3-(O)-octanoyl R125489, 4S,5R,6R)-5-Acetamido-4-guanidino-6-((1R,2R)-2-hydroxy-1-methoxy-3-(octanoyloxy)propyl)-5,6-dihydro-4H-pyran-2-carboxylic acid, 5-(Acetylamino)-4-[(aminoiminomethyl)amino]-2,6-anhydro-3,4,5-trideoxy-7-O-methyl-D-glycero-D-galacto-non-2-enonic acid 9-octanoate, CS 8958, CS-8958, CS8958, LNO, Laninamivir prodrug
About This Item
推薦產品
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCCCCCCC(OC[C@@H](O)[C@@H](OC)[C@@]1([H])[C@H](NC(C)=O)[C@@H](NC(N)=N)C=C(C(O)=O)O1)=O
InChI
1S/C21H36N4O8/c1-4-5-6-7-8-9-16(28)32-11-14(27)18(31-3)19-17(24-12(2)26)13(25-21(22)23)10-15(33-19)20(29)30/h10,13-14,17-19,27H,4-9,11H2,1-3H3,(H,24,26)(H,29,30)(H4,22,23,25)/t13-,14+,17+,18+,19+/m0/s1
InChI 密鑰
UKTIJASCFRNWCB-RMIBSVFLSA-N
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3