文件
SML3491
Sigma-Aldrich
Enflicoxib
≥98% (HPLC)
同義詞:
(±)-E 6087, 1-(4-aminosulphonylphenyl)-5-(2,4-difluorophenyl)-4,5-dihydro-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole, 4-(5-(2,4-difluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-4,5-dihydro-1H-pyrazol-1-yl)benzenesulfonamide, E-6087
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H12F5N3O2S
CAS號碼:
分子量::
405.34
分類程式碼代碼:
51111800
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
O=S(N)(C1=CC=C(N2N=C(C(F)(F)F)CC2C3=CC=C(C=C3F)F)C=C1)=O
生化/生理作用
Orally available, potent and selective cyclooxygenase 2 (COX-2) inhibitor
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
標靶器官
Gastrointestinal tract
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3