SML3097
Darapladib
≥98% (HPLC)
同義詞:
1-(N-(2-(Diethylamino)ethyl)-N-(4-(4-trifluoromethylphenyl)benzyl)aminocarbonylmethyl)-2-(4-fluorobenzyl)thio-5,6-trimethylenepyrimidin-4-one, N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-[[(4-fluorophenyl)methyl]thio]-4,5,6,7-tetrahydro-4-oxo-N-[[4′-(trifluoromethyl)[1,1′-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-cyclopentapyrimidine-1-acetamide, SB 435445, SB 480848, SB-435445, SB-480848, SB435445, SB480848
About This Item
推薦產品
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C1N=C(SCC2=CC=C(F)C=C2)N(CC(N(CCN(CC)CC)CC3=CC=C(C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)C=C3)=O)C5=C1CCC5
InChI
1S/C36H38F4N4O2S/c1-3-42(4-2)20-21-43(22-25-8-12-27(13-9-25)28-14-16-29(17-15-28)36(38,39)40)33(45)23-44-32-7-5-6-31(32)34(46)41-35(44)47-24-26-10-18-30(37)19-11-26/h8-19H,3-7,20-24H2,1-2H3
InChI 密鑰
WDPFJWLDPVQCAJ-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3