Key Documents
SML2753
Sigma-Aldrich
UCSF4226
≥98% (HPLC)
同義詞:
N-[(2-bromo-5-?methoxyphenyl)methyl]-3-?pyridinamine, ZINC128734226
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H13BrN2O
CAS號碼:
分子量::
293.16
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
UCSF4226 (ZINC128734226) is brain permeable, potent and selective agonist of human melatonin hMT2 receptor.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Reed M Stein et al.
Nature, 579(7800), 609-614 (2020-02-11)
The neuromodulator melatonin synchronizes circadian rhythms and related physiological functions through the actions of two G-protein-coupled receptors: MT1 and MT2. Circadian release of melatonin at night from the pineal gland activates melatonin receptors in the suprachiasmatic nucleus of the hypothalamus