重要文件
SML2043
Sigma-Aldrich
CID 1375606
≥98% (HPLC)
同義詞:
2,4-Dichloro-N-[4-[(phenylamino)carbonyl]phenyl]-benzamide, N-[4-(Anilinocarbonyl)phenyl]-2,4-dichlorobenzamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H14Cl2N2O2
CAS號碼:
分子量::
385.24
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
ClC1=CC=C(C(NC2=CC=C(C(NC3=CC=CC=C3)=O)C=C2)=O)C(Cl)=C1
生化/生理作用
CID 1375606 (N-[4-(Anilinocarbonyl)phenyl]-2,4-dichlorobenzamide) is a specific and potent surrogate agonist of GPR27 (SREB1) that induces coupling of the receptor to β-arrestin 2 but not to G proteins.
Specific and potent surrogate agonist of GPR27 (SREB1).
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)