文件
SML1672
Sigma-Aldrich
JT010
≥98% (HPLC)
同義詞:
2-氯-N-(4-(4-甲氧基苯基)噻唑-2-基)-N-(3-甲氧基丙基)-乙酰胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H19ClN2O3S
CAS號碼:
分子量::
354.85
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(N(C1=NC(C2=CC=C(OC)C=C2)=CS1)CCCOC)CCl
生化/生理作用
JT010是一种无细胞毒性且高度稳定(在 1 mM DTT 或 2-巯基乙醇中放置 2 小时后残留量 >90%)的携带氯乙酰胺弹头的噻唑衍生物,可通过共价修饰 TRPA1 活性位点 Cys621 作为有效的 TRPA1 选择性通道活化剂。 JT0101 以剂量依赖性方式刺激 TRPA1 转染的 HEK293 细胞中的钙内流(EC50 = 650 pM),对 TRPV1、TRPV3、TRPV4、TRPM2、TRPM8 和 TRPC5 通道具有出色的选择性(EC50 >1 μM)。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kento Tazawa et al.
The American journal of pathology, 190(12), 2417-2426 (2020-09-14)
Increased expression of the transient receptor potential ankyrin 1 (TRPA1) channel has been detected in carious tooth pulp, suggesting involvement of TRPA1 in defense or repair of this tissue after exogenous noxious stimuli. This study aimed to elucidate the induction