Key Documents
SML1615
Sigma-Aldrich
SEN177
≥98% (HPLC)
同義詞:
6′′-氟-4-(4-甲基-4H- [1,2,4]三唑-3-基)-3,4,5,6-四氢-2H-[1,2′;3′,3′′]吡啶
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C18H19FN6
CAS號碼:
分子量::
338.38
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
FC(C=C1)=NC=C1C2=CC=CN=C2N(CC3)CCC3C4=NN=CN4C
InChI
1S/C18H19FN6/c1-24-12-22-23-17(24)13-6-9-25(10-7-13)18-15(3-2-8-20-18)14-4-5-16(19)21-11-14/h2-5,8,11-13H,6-7,9-10H2,1H3
InChI 密鑰
AJIAMIPUWJQSPR-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
SEN177是一种谷氨酰胺基环化酶(QPCT)抑制剂。 谷氨酰胺基环化酶可将N末端谷氨酰胺或谷氨酸残基修饰为N末端5-氧代脯氨酸或焦谷氨酸(命名为QPCT)。 QPCT可抑制突变型亨廷顿蛋白形成聚集体,但也减少了其他易于聚集的含polyQ或polyA重复序列的蛋白质的聚集。 SEN177通过QPCT的抑制机制,可引起HTT聚集的剂量依赖性下降。 SEN177在体外具有抗聚谷氨酰胺毒性的活性,并能够减少哺乳动物细胞、原代神经元和果蝇模型中聚集物的产生。
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3