文件
SML1266
Sigma-Aldrich
Bryostatin 2
≥95% (HPLC)
同義詞:
(+)-Bryostatin 2, (1S,3S,5Z,7R,8E,11S,12S,13E,15S,17R,21R,23R,25S)-1,11,21,25-Tetrahydroxy-17-[(1R)-1-hydroxyethyl]-5,13-bis(2-methoxy-2-oxoethylidene)-10,10,26,26-
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C45H66O16
CAS號碼:
分子量::
863.00
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
生物源
Bugula neritina (sponge)
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
film
顏色
colorless to light yellow
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C45H66O16/c1-9-10-11-12-13-14-37(49)59-41-29(21-39(51)56-8)20-32-24-35(27(2)46)58-40(52)23-30(47)22-33-25-36(48)43(5,6)44(53,60-33)26-34-18-28(19-38(50)55-7)17-31(57-34)15-16-42(3,4)45(41,54)61-32/h11-16,19,21,27,30-36,41,46-48,53-54H,9-10,17-18,20,22-26H2,1-8H3/b12-11+,14-13+,16-15+,28-19-,29-21+/t27-,30-,31?,32?,33-,34+,35-,36+,41+,44+,45-/m1/s1
InChI 密鑰
LIPGUSBNMQRYNL-WZYRAJGLSA-N
生化/生理作用
Bryostatin 2 is potent protein kinase C activator (Ki = 5.9 nM) and an antagonist to phorbol ester tumor promoter 12-0-tetradecanoylphorbol-13-acetate (TPA). Bryostatin 2 exhibits antineoplastic activity against the murine P388 lymphocytic leukemia and human U937 cells.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3