重要文件
SML1249
Sigma-Aldrich
KT185
≥98% (HPLC)
同義詞:
(2-Phenylpiperidin-1-yl)(4-(3′-(piperidine-1-carbonyl)-[1,1′-biphenyl]-4-yl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)methanone, [4′-[1-[(2-Phenyl-1-piperidinyl)carbonyl]-1H-1,2,3-triazol-4-yl][1,1′-biphenyl]-3-yl]-1-piperidinyl-methanone
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H33N5O2
CAS號碼:
分子量::
519.64
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
KT185 is a very potent, selective inhibitor of ABHD6.
KT185 is a very potent, selective inhibitor of a/b-Hydrolase Domain Containing 6 (ABHD6). The compond KT185 is orally bioavailable and inhibits ABHD6 activity in the brain and liver of mice.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.