重要文件
SML1176
Sigma-Aldrich
Carboxypyridostatin 三氟乙酸盐
≥95% (HPLC)
同義詞:
4-[[[2,6-双[[[4-(2-氨基乙氧基)-2-喹啉基]氨基]羰基]-4-吡啶基]氧基]甲基]-1H-1,2,3-三唑-1-丙酸 三氟乙酸盐, carboxyPDS 三氟乙酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C35H34N10O7 · xC2HF3O2
CAS號碼:
分子量::
706.71 (free base basis)
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to light brown
溶解度
H2O: 25 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
應用
Carboxypyridostatin trifluoroacetate salt已被用于研究由DHX36(DEAH-box解旋酶36)与mRNA非翻译区内富含G的位点结合而刺激的翻译。
生化/生理作用
Carboxypyridostatin(carboxyPDS)能够选择性稳定含有RNA的G-四链体结构。
Carboxypyridostatin(carboxyPDS)能够选择性稳定含有RNA的G-四链体结构。使用G-四链体抗体对carboxyPDS处理细胞进行免疫荧光染色,结果显示染色仅发生在细胞质中,而细胞核无染色,这表明carboxyPDS对DNA G-四链体结构具有选择性。
其他說明
光敏感
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
DHX36 binding at G-rich sites in mRNA untranslated regions promotes translation.
Sauer M, et al.
bioRxiv (2017)
Pauline Herviou et al.
Nature communications, 11(1), 2661-2661 (2020-05-29)
RNA G-quadruplexes (RG4s) are four-stranded structures known to control mRNA translation of cancer relevant genes. RG4 formation is pervasive in vitro but not in cellulo, indicating the existence of poorly characterized molecular machinery that remodels RG4s and maintains them unfolded.