Key Documents
SML1077
Sigma-Aldrich
ML298
≥98% (HPLC)
同義詞:
3,4-Difluoro-N-[2-[1-(3-fluorophenyl)-4-oxo-1,3,8-triazaspiro[4.5]dec-8-yl]ethyl]-benzamide, CID53393915
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C22H23F3N4O2
CAS號碼:
分子量::
432.44
分類程式碼代碼:
41106300
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
生化/生理作用
ML298 is a potent, specific inhibitor of Phospholipase D2 (PLD2; IC50 = 355 nM). ML298 does not affect PLD1 activity at concentrations up to 20 μM.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research