化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
yellow to orange
溶解度
H2O: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
−20°C
生化/生理作用
NSC130813 阻断 XPF 和 ERCC1 之间的蛋白质-蛋白质相互作用,这两种蛋白质参与核苷酸切除修复 (NER)。化合物 NSC130813 可阻断含铂 cty 毒性药物和 DNA 烷化剂诱导的 DNA 损伤修复。在用顺铂或丝裂霉素 C 处理的癌细胞系中,NSC130813 协同增强细胞死亡。
其他說明
空气敏感
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
提供用於免疫系統信號靶點鑑定/驗證以及抗生素、抗病毒藥物和抗真菌藥物的生物活性小分子。
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.