重要文件
SML0665
Sigma-Aldrich
LY-456236
≥98% (HPLC)
同義詞:
(4-Methoxy-phenyl)-(6-methoxy-quinazolin-4-yl)-amine hydrochloride, 6-Methoxy-N-(4-methoxyphenyl)-4-quinazolinamine hydrochloride, LY456236, MPMQ
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C16H15N3O2 · HCl
CAS號碼:
分子量::
317.77
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C16H15N3O2.ClH/c1-20-12-5-3-11(4-6-12)19-16-14-9-13(21-2)7-8-15(14)17-10-18-16;/h3-10H,1-2H3,(H,17,18,19);1H
InChI 密鑰
AVKFOWUSTVWZQN-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
LY-456236 is a selective mGlu1 receptor antagonist with an IC50 value of 143 nM for mGlu1 compared to > 10 μM for mGlu5 receptors.
LY-456236 is a selective mGlu1 receptor antagonist.
特點和優勢
This compound is featured on the Glutamate Receptors (G Protein Family) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Sigma-Aldrich offers many products related to G-protein family glutamate receptors for your research needs.