重要文件
SML0452
Sigma-Aldrich
AZ513
≥98% (HPLC)
同義詞:
2,3-Dichloro-N-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yl)benzamide
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H9Cl2N3O
CAS號碼:
分子量::
306.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 15 mg/mL (clear solution)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Clc1cccc(C(=O)Nc2cnc3[nH]ccc3c2)c1Cl
InChI
1S/C14H9Cl2N3O/c15-11-3-1-2-10(12(11)16)14(20)19-9-6-8-4-5-17-13(8)18-7-9/h1-7H,(H,17,18)(H,19,20)
InChI 密鑰
SIMLBFHHXAMGGM-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
AZ513 is a reversible, noncompetitive FAAH inhibitor.
AZ513 is a reversible, noncompetitive FAAH inhibitor. It also binds non-competitively at a site distinct from the catalytic site. AZ513 is 20-fold more potent against rat FAAH (IC50 27 nM) than the human form (IC50 551 nM).
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)