文件
SMB00533
Sigma-Aldrich
Haploside C
≥95% (LC/MS-UV)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C31H36O18
CAS號碼:
分子量::
696.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-UV)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](OC3=CC(O)=C(C(C(O)=C(C4=CC(OC)=C(O)C=C4)O5)=O)C5=C3OC)O[C@@H]1COC(C)=O
InChI
1S/C31H36O18/c1-10-19(35)22(38)25(41)30(45-10)49-29-23(39)20(36)17(9-44-11(2)32)47-31(29)46-16-8-14(34)18-21(37)24(40)26(48-28(18)27(16)43-4)12-5-6-13(33)15(7-12)42-3/h5-8,10,17,19-20,22-23,25,29-31,33-36,38-41H,9H2,1-4H3/t10-,17+,19-,20+,22+,23-,25+,29+,30-,31+/m0/s1
InChI 密鑰
JGGRFKDDIGORCC-LHYXFQTCSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3