文件
SMB00380
Sigma-Aldrich
(−)-Asarinin
≥98% (HPLC)
同義詞:
(-)-Episesamin
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H18O6
CAS號碼:
分子量::
354.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
mp
120-122 °C (lit.)
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C1Oc2ccc(cc2O1)[C@@H]3OC[C@H]4[C@@H]3CO[C@@H]4c5ccc6OCOc6c5
InChI
1S/C20H18O6/c1-3-15-17(25-9-23-15)5-11(1)19-13-7-22-20(14(13)8-21-19)12-2-4-16-18(6-12)26-10-24-16/h1-6,13-14,19-20H,7-10H2/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChI 密鑰
PEYUIKBAABKQKQ-WZBLMQSHSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Asarinin is a component of sesame oil formed by the epimerization of sesamin.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3