文件
SMB00227
Sigma-Aldrich
1,6,10,14-Phytatetraene-3,5,9-triol
≥90% (LC/MS-ELSD)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H34O3
CAS號碼:
分子量::
322.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥90% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C(O)C\C(C)=C\C(O)CC(C)(O)C=C
InChI
1S/C20H34O3/c1-7-20(6,23)14-19(22)13-17(5)12-18(21)11-16(4)10-8-9-15(2)3/h7,9,11,13,18-19,21-23H,1,8,10,12,14H2,2-6H3/b16-11+,17-13+
InChI 密鑰
ORFNMFQBYRQSRP-IUBLYSDUSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3