重要文件
SMB00205
Sigma-Aldrich
Carpachromene
≥95% (LC/MS-ELSD)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H16O5
CAS號碼:
分子量::
336.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC1(C)Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2C=C1)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C20H16O5/c1-20(2)8-7-13-16(25-20)10-17-18(19(13)23)14(22)9-15(24-17)11-3-5-12(21)6-4-11/h3-10,21,23H,1-2H3
InChI 密鑰
YXOATFKTEDZPFL-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Parham Taslimi
Journal of biochemical and molecular toxicology, 34(11), e22566-e22566 (2020-07-03)
Tyrosinase enzyme is a functional oxidase that is extensively divided in nature. It is the main enzyme in melanin synthesis and is also involved in designating the color of mammalian hair and skin. Additionally, it is accountable for the unfavorable