文件
SMB00197
Sigma-Aldrich
15-Hydroxydehydroabietic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H28O3
CAS號碼:
分子量::
316.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)(O)c1ccc2c(CC[C@H]3[C@@](C)(CCC[C@]23C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C20H28O3/c1-18(2,23)14-7-8-15-13(12-14)6-9-16-19(15,3)10-5-11-20(16,4)17(21)22/h7-8,12,16,23H,5-6,9-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,19-,20-/m1/s1
InChI 密鑰
ILQLITDRYFHAGM-NSISKUIASA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3