SBR00074
Asunaprevir
≥99% (HPLC), powder
同義詞:
SM-5887, BMS650032, 3-Methyl-N-{[(2-methyl-2-propanyl)oxy]carbonyl}-L-valyl-(4R)-4-[(7-chloro-4-methoxy-1-isoquinolinyl)oxy]-N-{(1R,2S)-1-[(cyclopropylsulfonyl)carbamoyl]-2-vinylcyclopropyl}-L-prolinamide, ASV, BMS 650032, BMS-650032
About This Item
品質等級
化驗
≥99% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to off-white
抗生素活性譜
viruses
作用方式
protein synthesis | inhibits
儲存溫度
−20°C (−15°C to −25°C)
SMILES 字串
CC(C)(C)[C@@H](C(=O)N1C[C@@H](C[C@H]1C(=O)N[C@@]2(C[C@H]2C=C)C(=O)NS(=O)(=O)C3CC3)OC4=NC=C(C5=C4C=C(C=C5)Cl)OC)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C35H46ClN5O9S/c1-9-19-16-35(19,31(44)40-51(46,47)22-11-12-22)39-28(42)25-15-21(49-29-24-14-20(36)10-13-23(24)26(48-8)17-37-29)18-41(25)30(43)27(33(2,3)4)38-32(45)50-34(5,6)7/h9-10,13-14,17,19,21-22,25,27H,1,11-12,15-16,18H2,2-8H3,(H,38,45)(H
InChI 密鑰
XRWSZZJLZRKHHD-QGQNBIQGSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
生化/生理作用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
STOT RE 2
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3