文件
SBP2245
Sigma-Aldrich
Caspase-13 Blocking Peptide for PRS2245
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
synthetic
品質等級
形狀
liquid
物種活性
rat, mouse, human
濃度
200 μg/mL
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
免疫原
15 amino acids of human Caspase-13.
應用
Used as a blocking peptide in immunoblotting applications.
聯結
This peptide blocks the action of antibody PRS2245.