Merck
全部照片(5)
文件
SAB5700017
Sigma-Aldrich
抗-兔产生的NeuN抗体
同義詞:
FOX-3, FOX3, HRNBP3, NEUN, NeuN, RBFOX3
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
33
35
物種活性
human, rat, mouse
濃度
5.55 mg/ml
技術
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RBFOX3(146713)
一般說明
该基因编码RNA结合FOX蛋白家族的成员,参与调节前体mRNA的选择性剪接。该蛋白具有一个N-末端富含脯氨酸的区域、一个RNA识别基序(RRM)结构域以及一个C-末端富含丙氨酸的区域。该基因可产生神经元核(NeuN)抗原,广泛应用于有丝分裂后神经元的标记物。该基因在中枢神经系统中有最高表达,并在神经组织发育以及成人脑功能调节中起着重要作用。该基因的突变与许多神经系统疾病有关。该基因的可变剪接导致多个转录变体编码不同的异构体。
免疫原
与人NeuN(NP_001076044.1)氨基酸1-220相对应的包含序列的重组融合蛋白。
外觀
PBS,含0.02%叠氮化钠、50%甘油、pH7.3。
儲存和穩定性
储存于-20℃。避免冻/融循环。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1