抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
rat, mouse, human
技術
indirect immunofluorescence: 1:1,000-1:2,000 using PC12 cells treated with rat NGF.
western blot: 1:500-1:800 using extracts of mouse brain (S1 fraction).
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SLC18A3(6572)
mouse ... slc18a3(20508)
rat ... slc18a3(60422)
一般說明
囊泡乙酰胆碱转运蛋白(VAChT,SLC18A3)属于质子/神经递质反向转运蛋白的溶质载体家族18(SLC18),它与囊泡单胺转运蛋白(VMAT)具有高度的同源性。它是一种12-跨膜结构域蛋白。 VAChT在中枢神经系统和周围神经系统的所有主要胆碱能神经元中表达,并且主要位于胆碱能神经末梢的小突触囊泡中。
免疫原
对应于人囊泡乙酰胆碱转运蛋白(VAChT)C末端一段序列的合成肽,偶联至KLH。相应的序列在小鼠和大鼠VAChT中是高度保守的(82%一致性)。
應用
兔产生的抗 VAChT(C末端)抗体可用于:
- 免疫印迹
- 免疫荧光染色
- 免疫细胞化学
- 双重免疫标记
生化/生理作用
胆碱能神经元需要囊泡乙酰胆碱转运蛋白(VAChT)才能将乙酰胆碱(ACh)选择性转运到突触囊泡中。它取决于液泡型H + -ATP酶在突触囊泡中积累ACh的活性。研究表明在海马中敲低VAChT可引起行为改变、学习缺陷、空间记忆的特定缺陷和长期增益效应(LTP)。VAChT为胆碱能神经元提供了特异性标记,用于研究阿尔茨海默′病和其它神经系统疾病的实验模型中的胆碱能传递。VAChT基因的克隆已揭示出编码VAChT和ChAT的单个基因位点,从而提供了独特的基因组排列,表明这些基因可能是共同调控的。
外觀
溶于含 15 mM 叠氮化钠的 0.01 M 磷酸盐缓冲盐水 (pH 7.4) 中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Frontiers in aging neuroscience, 13, 770948-770948 (2022-02-22)
To explore the effect of electro-acupuncture (EA) treatment on pattern separation and investigate the neural circuit mechanism involved in five familial mutations (5 × FAD) mice. Five familial mutations mice were treated with EA at Baihui (DU20) and Shenting (DU24)
Vesicular acetylcholine transporter defect underlies devastating congenital myasthenia syndrome
Neurology, 88(11), 1021-1028 (2017)
Identification and distribution of neuronal nitric oxide synthase and neurochemical markers in the neuroepithelial cells of the gill and the skin in the giant mudskipper, Periophthalmodon schlosseri
Zoology (Jena, Germany), 125, 41-52 (2017)
Alzheimer's disease: targeting the cholinergic system
Current Neuropharmacology, 14(1), 101-115 (2016)
The vesicular acetylcholine transporter is present in melanocytes and keratinocytes in the human epidermis
The Journal of Investigative Dermatology, 126(8), 1879-1884 (2006)