重要文件
SAB4200287
Sigma-Aldrich
抗-肌动蛋白,肌细胞特异性抗体,小鼠单克隆
clone HHF-35, purified from hybridoma cell culture
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
HHF-35, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~42 kDa
物種活性
rat, bovine, canine, chicken, human, mouse, hamster, monkey
濃度
~1.0 mg/mL
技術
immunocytochemistry: 2-4 μg/mL using A10 cells
immunohistochemistry: suitable
western blot: 0.1-0.2 μg/mL using A10 cell extracts
同型
IgG1
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ACTB(60)
一般說明
单克隆抗肌动蛋白肌细胞特异性(小鼠IgG1同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞和SDS提取人心肌蛋白免疫的BALB/c小鼠脾细胞融合产生的杂交瘤HHF-35。参与细胞运动的两种主要细胞骨架蛋白是肌动蛋白和肌球蛋白。尽管肌动蛋白是最保守的真核蛋白之一,但可在哺乳动物和禽类中表达为通过电泳迁移率和氨基酸序列分析而得以表征的六种异构体。
免疫原
SDS提取的人心肌蛋白组分。
應用
该抗体可用于各种免疫化学技术,包括免疫印迹、免疫细胞化学和免疫组织化学。
生化/生理作用
肌动蛋白和肌球蛋白是许多细胞类型的组成部分,它们参与了无数的细胞过程,包括运动、分泌、细胞质流动、吞噬和细胞分裂。
外觀
溶于0.01 M磷酸盐缓冲液(pH 7.4)中,含有15 mM叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Live cell imaging of the cytoskeleton
Test, 505, 203-217 (2012)
Jose Luis Martin-Ventura et al.
Atherosclerosis, 198(2), 264-271 (2008-04-02)
Parathyroid hormone-related protein (PTHrP) is overexpressed in atherosclerotic plaques by unknown mechanisms. We have examined here the putative mechanism(s) responsible for this overexpression in the atherosclerotic lesion and its potential modulation by simvastatin, both in vitro and in vivo. Atherosclerosis
T Tsukada et al.
The American journal of pathology, 126(1), 51-60 (1987-01-01)
A monoclonal antibody to muscle cell actin isotypes was produced and characterized. Immunocytochemical analysis of methanol-Carnoy's-fixed, paraffin-embedded human tissue revealed that this antibody, termed HHF35, reacts with skeletal muscle cells, cardiac muscle cells, smooth muscle cells, pericytes, and myoepithelial cells
Actin structure and function
Dominguez R, et al.
Annual Review of Biophysics, 40, 169-186 (2011)