Merck
全部照片(3)
重要文件
SAB4100223
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-PEX5 antibody produced in mouse
clone PEX5-B173, culture supernatant
同義詞:
AntiPTS1-BP, AntiPTS1R, AntiPXR1, AntiPeroxisomal biogenesis factor 5
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
PEX5-B173, monoclonal
形狀
aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 69.7 kDa
物種活性
human
技術
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... PEX5(5830)
免疫原
PEX5 purified recombinant protein
外觀
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)