抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
DEF8-A132, monoclonal
形狀
aqueous solution
分子量
antigen predicted mol wt 58.5 kDa
物種活性
human
技術
western blot: suitable
同型
IgG2a
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... DEF8(54849)
免疫原
DEF8 purified recombinant protein
外觀
Solution in Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium with 10% fetal calf serum and 15 mM sodium azide.
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3