Merck
全部照片(4)
文件
SAB2108739
Sigma-Aldrich
抗-WNT5A
affinity isolated antibody
同義詞:
抗-hWNT5A
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
42 kDa
物種活性
guinea pig, rabbit, mouse, dog, rat, bovine, human
濃度
0.5-1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
登錄號
NM_003392
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... WNT5A(7474)
免疫原
靶向人WNT5A的中间区域的合成肽
生化/生理作用
WNT基因家族由结构相关的基因组成,这些基因可编码分泌型信号蛋白。这些蛋白质可参与肿瘤的发生和一些发育过程,包括调节细胞命运和胚胎发生模式。WNT5A是WNT蛋白家族的成员。它显示与小鼠、大鼠和非洲爪蟾Wnt5A蛋白的氨基酸相似性分别为98%、98%和87%。在非洲爪蟾胚胎中进行的实验确定,人卷曲5(hFz5)蛋白是Wnt5A配体的受体,Wnt5A/hFz5信号转导可介导轴诱导。WNT基因家族由结构相关的基因组成,这些基因可编码分泌型信号蛋白。这些蛋白质可参与肿瘤的发生和一些发育过程,包括调节细胞命运和胚胎发生模式。该基因是WNT基因家族的成员。它所编码的蛋白显示与小鼠、大鼠和非洲爪蟾Wnt5A蛋白的氨基酸相似性分别为98%、98%和87%。在非洲爪蟾胚胎中进行的实验确定,人卷曲5(hFz5)蛋白是Wnt5A配体的受体,Wnt5A/hFz5信号转导可介导轴诱导。文献备注:该RefSeq记录包含可用于该基因文献的子集。请查看Entrez Gene记录来获取更多文献。
序列
合成肽位于以下区域内: GGCGDNIDYGYRFAKEFVDARERERIHAKGSYESARILMNLHNNEAGRRT
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3