Merck
全部照片(5)
文件
SAB2108606
Sigma-Aldrich
抗-FBXW7
affinity isolated antibody
同義詞:
抗- FBW6, 抗- FBW7, 抗- FBX30, 抗-AGO, 抗-CDC4
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
66 kDa
物種活性
bovine, dog, horse, mouse, rat, rabbit, human, guinea pig
濃度
0.5-1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
登錄號
NM_001013415
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FBXW7(55294)
免疫原
靶向人FBXW7 C末端区域的合成肽
生化/生理作用
FBXW7是F-box蛋白家族的成员,其特征是一种约含40个氨基酸的基序F-box。F-box蛋白可构成被称为SCF的泛素蛋白连接酶复合物的四个亚基之一(SKP1-cullin-F-box),其可在磷酸化依赖性泛素化中起作用。F-box蛋白可分成三类:包含WD-40结构域的Fbws、包含富亮氨酸重复序列的Fbl以及包含不同蛋白间相互作用模块或无可识别基序的Fbxs。该蛋白可直接与细胞周期蛋白E结合,并很可能靶向细胞周期蛋白E用于泛素介导的降解。在卵巢和乳腺癌细胞系中检测到了FBXW7基因的突变,这提示了在人类癌症发病机理中该基因的′潜在作用。
序列
合成肽位于以下区域内: LKTGEFIRNLVTLESGGSGGVVWRIRASNTKLVCAVGSRNGTEETKLLVL
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
Not finding the right product?  
Try our 產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3