抗體表格
IgG fraction of antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
49kDa
物種活性
mouse, guinea pig, rabbit, dog, sheep, bovine, rat, human
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... BMP7(655)
免疫原
靶向人 BMP7 N 末端区域的合成肽
生化/生理作用
骨形态发生蛋白-7(BMP-7)属于转化生长因子-β(TGF-)超家族。编码它的基因位于人染色体 20q13 上。
骨形态发生蛋白(BMP)是一系列分泌的信号分子,可以诱导异位骨生长。许多 BMP 是转化生长因子-β(TGFB)超家族的一部分。BMP 最初是通过脱矿骨提取物在骨外部位体内诱导软骨内成骨的能力来鉴定的。根据其在胚胎发生早期的表达,BMP 在早期发育中可能具有作用。此外,由于该 BMP 与 BMP5 和 BMP7 密切相关,人们推测它可能具有骨诱导活性。骨形态发生蛋白(BMP)是一系列分泌的信号分子,可以诱导异位骨生长。许多 BMP 是转化生长因子-β(TGFB)超家族的一部分。BMP 最初是通过脱矿骨提取物在骨外部位体内诱导软骨内成骨的能力来鉴定的。根据其在胚胎发生早期的表达,该基因编码的 BMP 在发育早期可能具有作用。此外,该 BMP 与 BMP5 和 BMP7 密切相关,人们推测它可能具有骨诱导活性。
序列
合成肽位于以下区域内: QGKHNSAPMFMLDLYNAMAVEEGGGPGGQGFSYPYKAVFSTQGPPLASLQ
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Xiaoyang Lv et al.
BMC genetics, 20(1), 70-70 (2019-08-29)
Hu sheep, a unique Chinese breed with high reproductive performance, are also well known for their rare white lambskin in China. The quality of lambskin is affected by hair follicles, and dermal papilla cells are an important component of hair
TGF-beta superfamily members and ovarian follicle development.
Knight PG and Glister C
Reproduction (Cambridge, England), 132(2), 191-206 (2006)
BMP7 Gene involved in nonsyndromic orofacial clefts in Western Han Chinese.
Yu Q
Medicina Oral, patologia Oral y cirugia Bucal, 20(3), e298-e304 (2015)