分子量
antigen 88 kDa
物種活性
human
技術
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... UTP14A(10813)
免疫原
UTP14A (NP_006640.2, 1 a.a. ~ 771 a.a) full-length human protein.
Sequence
MTANRLAESLLALSQQEELADLPKDYLLSESEDEGDNDGERKHQKLLEAISSLDGKNRRKLAERSEASLKVSEFNVSSEGSGEKLVLADLLEPVKTSSSLATVKKQLSRVKSKKTVELPLNKEEIERIHREVAFNKTAQVLSKWDPVVLKNRQAEQLVFPLEKEEPAIAPIEHVLSGWKARTPLEQEIFNLLHKNKQPVTDPLLTPVEKASLRAMSLEEAKMRRAELQRARALQSYYEAKARREKKIKSKKYHKVVKKGKAKKALKEFEQLRKVNPAAALEELEKIEKARMMERMSLKHQNSGKWAKSKAIMAKYDLEARQAMQEQLSKNKELTQKLQVASESEEEEGGTEDVEELLVPDVVNEVQMNADGPNPWMLRSCTSDTKEAATQEDPEQLPELEAHGVSESEGEERPVAEEEILLREFEERRSLRKRSELSQDAEPAGSQETKDSGSQEVLSELRVLSQKLKENHQSRKQKASSEGTIPQVQREEPAPEEEEPLLLQRPERVQTLEELEELGKEECFQNKELPRPVLEGQQSERTPNNRPDAPKEKKKKEQMIDLQNLLTTQSPSVKSLAVPTIEELEDEEERNHRQMIKEAFAGDDVIRDFLKEKREAVEASKPKDVDLTLPGWGEWGGVGLKPSAKKRRRFLIKAPEGPPRKDKNLPNVIINEKRNIHAAAHQVRVLPYPFTHHWQFERTIQTPIGSTWNTQRAFQKLTTPKVVTKPGHIINPIKAEDVGYRSSSRSDLSVIQRNPKRITTRHKKQLKKCSVD
Sequence
MTANRLAESLLALSQQEELADLPKDYLLSESEDEGDNDGERKHQKLLEAISSLDGKNRRKLAERSEASLKVSEFNVSSEGSGEKLVLADLLEPVKTSSSLATVKKQLSRVKSKKTVELPLNKEEIERIHREVAFNKTAQVLSKWDPVVLKNRQAEQLVFPLEKEEPAIAPIEHVLSGWKARTPLEQEIFNLLHKNKQPVTDPLLTPVEKASLRAMSLEEAKMRRAELQRARALQSYYEAKARREKKIKSKKYHKVVKKGKAKKALKEFEQLRKVNPAAALEELEKIEKARMMERMSLKHQNSGKWAKSKAIMAKYDLEARQAMQEQLSKNKELTQKLQVASESEEEEGGTEDVEELLVPDVVNEVQMNADGPNPWMLRSCTSDTKEAATQEDPEQLPELEAHGVSESEGEERPVAEEEILLREFEERRSLRKRSELSQDAEPAGSQETKDSGSQEVLSELRVLSQKLKENHQSRKQKASSEGTIPQVQREEPAPEEEEPLLLQRPERVQTLEELEELGKEECFQNKELPRPVLEGQQSERTPNNRPDAPKEKKKKEQMIDLQNLLTTQSPSVKSLAVPTIEELEDEEERNHRQMIKEAFAGDDVIRDFLKEKREAVEASKPKDVDLTLPGWGEWGGVGLKPSAKKRRRFLIKAPEGPPRKDKNLPNVIINEKRNIHAAAHQVRVLPYPFTHHWQFERTIQTPIGSTWNTQRAFQKLTTPKVVTKPGHIINPIKAEDVGYRSSSRSDLSVIQRNPKRITTRHKKQLKKCSVD
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3