文件
SAB1404791
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ZNF256, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2H6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
同義詞:
BMZF-3, BMZF3
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
2H6, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~37.88 kDa
物種活性
human
技術
indirect ELISA: suitable
同型
IgG2bκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... ZNF256(10172)
免疫原
ZNF256 (NP_005764.2, 521 a.a. ~ 627 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
CNECGKFFSQSSSLIRHRRSHTGERPYECSECWKSFSNHSSLVKHRRVHTGERPYECSECGKSFSQSSNLTNHQRIHSGERPYECSDCGKFFTFNSNLLKHQNVHKG
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1