物種活性
mouse, human
技術
western blot: 1 μg/mL
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PTPN5(84867)
免疫原
PTPN5 (NP_008837.1, 1 a.a. ~ 565 a.a) full-length human protein.
Sequence
MNYEGARSERENHAADDSEGGALDMCCSERLPGLPQPIVMEALDEAEGLQDSQREMPPPPPPSPPSDPAQKPPPRGAGSHSLTVRSSLCLFAASQFLLACGVLWFSGYGHIWSQNATNLVSSLLTLLKQLEPTAWLDSGTWGVPSLLLVFLSVGLVLVTTLVWHLLRTPPEPPTPLPPEDRRQSVSRQPSFTYSEWMEEKIEDDFLDLDPVPETPVFDCVMDIKPEADPTSLTVKSMGLQERRGSNVSLTLDMCTPGCNEEGFGYLMSPREESAREYLLSASRVLQAEELHEKALDPFLLQAEFFEIPMNFVDPKEYDIPGLVRKNRYKTILPNPHSRVCLTSPDPDDPLSSYINANYIRGYGGEEKVYIATQGPIVSTVADFWRMVWQEHTPIIVMITNIEEMNEKCTEYWPEEQVAYDGVEITVQKVIHTEDYRLRLISLKSGTEERGLKHYWFTSWPDQKTPDRAPPLLHLVREVEEAAQQEGPHCAPIIVHCSAGIGRTGCFIATSICCQQLRQEGVVDILKTTCQLRQDRGGMIQTCEQYQFVHHVMSLYEKQLSHQSPE
Sequence
MNYEGARSERENHAADDSEGGALDMCCSERLPGLPQPIVMEALDEAEGLQDSQREMPPPPPPSPPSDPAQKPPPRGAGSHSLTVRSSLCLFAASQFLLACGVLWFSGYGHIWSQNATNLVSSLLTLLKQLEPTAWLDSGTWGVPSLLLVFLSVGLVLVTTLVWHLLRTPPEPPTPLPPEDRRQSVSRQPSFTYSEWMEEKIEDDFLDLDPVPETPVFDCVMDIKPEADPTSLTVKSMGLQERRGSNVSLTLDMCTPGCNEEGFGYLMSPREESAREYLLSASRVLQAEELHEKALDPFLLQAEFFEIPMNFVDPKEYDIPGLVRKNRYKTILPNPHSRVCLTSPDPDDPLSSYINANYIRGYGGEEKVYIATQGPIVSTVADFWRMVWQEHTPIIVMITNIEEMNEKCTEYWPEEQVAYDGVEITVQKVIHTEDYRLRLISLKSGTEERGLKHYWFTSWPDQKTPDRAPPLLHLVREVEEAAQQEGPHCAPIIVHCSAGIGRTGCFIATSICCQQLRQEGVVDILKTTCQLRQDRGGMIQTCEQYQFVHHVMSLYEKQLSHQSPE