Merck
全部照片(4)
文件
SAB1401341
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RPL23A antibody produced in mouse
clone 3E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
同義詞:
FLJ27455, MDA20
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
3E11, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
技術
capture ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... RPL23A(6147)
免疫原
RPL23A (NP_000975.2, 59 a.a. ~ 156 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
KYPRKSAPRRNKLDHYAIIKFPLTTESAMKKIEDNNTLVFIVDVKANKHQIKQAVKKLYDIDVAKVNTLIRPDGEKKAYVRLAPDYDALDVANKIGII