重要文件
SAB1401057
Sigma-Aldrich
抗-CD47 小鼠抗
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
同義詞:
IAP, MER6, OA3
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
技術
western blot: 1 μg/mL
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD47(961)
一般說明
该基因编码一种膜蛋白,在细胞粘附细胞外基质时参与提高胞内钙浓度。编码蛋白同时也是血小板反应蛋白C末端细胞结合域的受体,参与膜转运和信号转导。该基因广泛分布于各种组织,在Rh红细胞中的表达下降。已经发现了该基因编码不同亚型的4个可变剪接转录本。(由RefSeq提供)
免疫原
CD47 (NP_001768.1, 1 a.a.~ 323 a.a)全长人蛋白。
序列
MWPLVAALLLGSACCGSAQLLFNKTKSVEFTFCNDTVVIPCFVTNMEAQNTTEVYVKWKFKGRDIYTFDGALNKSTVPTDFSSAKIEVSQLLKGDASLKMDKSDAVSHTGNYTCEVTELTREGETIIELKYRVVSWFSPNENILIVIFPIFAILLFWGQFGIKTLKYRSGGMDEKTIALLVAGLVITVIVIVGAILFVPGEYSLKNATGLGLIVTSTGILILLHYYVFSTAIGLTSFVIAILVIQVIAYILAVVGLSLCIAACIPMHGPLLISGLSILALAQLLGLVYMKFVASNQKTIQPPRKAVEEPLNAFKESKGMMNDE
外觀
溶于pH7.4的磷酸盐缓冲盐水中的溶液
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Emily C Piccione et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 22(20), 5109-5119 (2016-04-30)
CD47 is highly expressed on a variety of tumor cells. The interaction of CD47 with signal regulatory protein alpha (SIRPα), a protein on phagocytic cells, transmits a "don't eat me" signal that negatively regulates phagocytosis. CD47-SIRPα antagonists enable phagocytosis by