文件
SAB1307015
Sigma-Aldrich
ANTI-RBPMS2 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
同義詞:
RBPMS2, RNA-binding protein with multiple splicing 2
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
22497 Da
物種活性
mouse
技術
immunohistochemistry: 1:10-1:50
western blot: 1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... RBPMS2(348093)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide